(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
L18880.03 L18880.06 L18880.MD
L18880.03EA 246 CHF
L18880.03 L18880.06 L18880.MD
(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 42969-65-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 3587272 Optical Rotation: +47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00211237
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 0.891
Flash-Pt: 28 °C (82 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00211237
CAS-Nummer: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II