(R)-(+)-3-Butin-2-ol 98%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
366300010 366300050
ACRO366300010EA 158 CHF
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butin-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00211237
CAS-Nummer: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)