(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25728.03
B25728.06
B25728.03EA
218
CHF
B25728.03
B25728.06
(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 55563-79-6
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 115-116°
Optical Rotation: +5.2° (c=1 in chloroform)
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD03427200
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 115…116 °C Dichte: 0,837 Flash-Pt: 30 °C (86 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427200 CAS-Nummer: 55563-79-6 UN: 1987 ADR: 3,III |