(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
224490010 224490050
ACRO224490010EA 118 CHF
ACRO224490010 ACRO224490050
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 164 - 166 °C (18 -rr)
Melting Pt: 64…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064216
CAS-Nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %