(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
L08719.03 L08719.MD
L08719.03EA 157 CHF
L08719.03 L08719.MD
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99%
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 3966-32-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 63-68° Boiling Point: 164-166°/18mm MDL No.: MFCD00004250
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 63…68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004250
CAS-Nummer: 3966-32-3
EINECS: 223-580-9