(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
224470010 224470050
ACRO224470010EA 90.5 CHF
ACRO224470010 ACRO224470050
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 164 - 166 °C (18 -rr)
Melting Pt: 64…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004250
CAS-Nummer: 3966-32-3
EINECS: 223-580-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation -158° to -162° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %