L(-)-Tyrosin
Lieferant: Roth Carl
T207.1 T207.2 T207.3
ROTHT207.1EA 23.9 CHF
ROTHT207.1 ROTHT207.2 ROTHT207.3
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 285 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907