L(-)-Tyrosin
Lieferant: Molekula
Synonyms:
(S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin
, Y
, Tyr
, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin
, H-Tyr-OH
MOLE12097155-1KGEA
0
CHF
MOLE12097155-1KG
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Melting Pt: 285 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 12,09970 |