L(-)-Tyrosin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
1.08371.0025EA 64.4 CHF
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
L(-)-Tyrosin, Millipore®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 285 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907