D(+)-Tyrosin
Lieferant: Molekula
Synonyms:
D(+)-p-Hydroxyphenylalanin
, (R)-(+)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
, H-D-Tyr-OH
, (R)-(+)-p-Hydroxyphenylalanin
MOLEM24028905EA
0
CHF
MOLEM24028905
D(+)-Tyrosin
D(+)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Melting Pt: 285 °C |
MDL Number:
MFCD00063073 CAS-Nummer: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Merck Index: 12,09970 |