L(+)-Leucin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
3984.1 3984.2 3984.3
ROTH3984.1EA 61.75 CHF
ROTH3984.1 ROTH3984.2 ROTH3984.3
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451