L(+)-Leucin
Lieferant: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Leucin(S)-(+)-2-Amino-4-methylpentansäureL-LeucinH-Leu-OH(S)-(+)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
MOLE17954292-1KGEA 0 CHF
MOLE17954292-1KG
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451