L(+)-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Leucin(S)-(+)-2-Amino-4-methylpentansäureL-LeucinH-Leu-OH(S)-(+)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16009.0100EA 55.1 CHF
8.16009.0100 8.16009.0025 8.16009.9999
L(+)-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 131.18 g/mol
Bulk Density 300 - 400 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)