L(+)-Leucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
4030792.0250
4030792.1000
BACE4030792.0250EA
0
CHF
BACE4030792.0250
BACE4030792.1000
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Melting Pt: 300 °C Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS-Nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,05451 |