L(+)-Valin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
4031328.0100
4031328.0250
BACE4031328.0100EA
0
CHF
BACE4031328.0100
BACE4031328.0250
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Melting Pt: 86 °C Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS-Nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |