D(-)-Leucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
4007218.0005
4007218.0100
BACE4007218.0005EA
0
CHF
BACE4007218.0005
BACE4007218.0100
D(-)-Leucin
D(-)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00063088 CAS-Nummer: 328-38-1 EINECS: 206-327-7 |