L(+)-Isoleucin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
(2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure
, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
ROTH3922.2EA
71.4
CHF
ROTH3922.2
ROTH3922.1
ROTH3922.3
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH MW: 131,17 g/mol Melting Pt: 279…280 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064222 CAS-Nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,05179 |