L(+)-Isoleucin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms:
(2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure
, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05362.0500EA
632
CHF
1.05362.0500
1.05362.0025
1.05362.0100
1.05362.9010
L(+)-Isoleucin, Millipore®
L(+)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH MW: 131,17 g/mol Melting Pt: 279…280 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064222 CAS-Nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 13,05198 |