L(+)-Isoleucin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: (2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure(2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure(2S,3S)-(+)-Isoleucin
A1440.1000EA 1380 CHF
A1440.1000
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Melting Pt: 279…280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179