L(+)-Isoleucin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure(2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure(2S,3S)-(+)-Isoleucin
A13699.22EA 284 CHF
A13699.22 A13699.30 A13699.18 A13699.09
L(+)-Isoleucin ≥99%
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Melting Pt: ∼ 287 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,5179