D(-)-allo-Isoleucin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
(2R,3S)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2R,3S)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäure
, H-D-allo-Ile-OH
, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucin
H27189.03EA
528
CHF
H27189.03
H27189.06
H27189.MD
D(-)-allo-Isoleucin ≥97%
D(-)-allo-Isoleucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Melting Pt: ∼ 285 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066445 CAS-Nummer: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |