Parteck® SI 400 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JSFA, NF, E420 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: D(-)-SorbitolD(-)-GlucitD(-)-Glucitol(2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
1.03140.9028EA 827 CHF
1.03140.9028
Parteck® SI 400 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JSFA, NF, E420 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…98 °C
Dichte: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg