D(-)-Mannitol
Lieferant: Roth Carl
4175.1 4175.2
ROTH4175.1EA 135 CHF
ROTH4175.1 ROTH4175.2
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM