D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: D(-)-Mannit(2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
25313.294EA 121 CHF
25313.294 25313.363
D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting point 164 - 169 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24.5 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %