D(-)-Mannitol, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: D(-)-Mannit(2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
443907-500EA 297 CHF
443907-500 443907-100
D(-)-Mannitol, Millipore®
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg