Die PCR Workstation Pro bietet doppelten Kontaminationsschutz durch UV-Inaktivierung von Schadstoffen in der Luft und auf Oberflächen und stellt somit einen idealen Arbeitsplatz für die PCR-Probenvorbereitung und andere kontaminationssensitive Arbeiten dar. Zusätzlich ermöglicht der HEPA-Filter mit UV eine Barriere gegen Staub, Bakterien und Sporen.
- Aktive Dekontaminierung der Arbeitsoberfläche außerhalb der Arbeitszeiten mittels UV-Strahlung
- Zusätzliche Inaktivierung aerosolgebundener Schadstoffe während des Arbeitens durch einen abgeschirmten UV-Luft-Rezirkulator
- Kontaminationsschutz dank der antimikrobiellen Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Kohlefilter zur Entfernung von Ozon und Gasen
- Der HEPA-Filter (H14 Standard) sorgt für eine Barriere gegen Staub, Bakterien und Sporen
- Funktionsanzeige für UV-Luft-Rezirkulator-Röhre und HEPA-UV-Röhre
- Einstellbarer laminarer Luftstrom für effektiven Schutz gegen Probenkontamination von außen
- Anzeige der Betriebszeit von UV-Röhren und -Filtern für rechtzeitigen Austausch bei gleichbleibender UV-Intensität und Filtereffizienz
- Zusätzlicher Stauraum für Reaktionsgefäße, Pipetten oder Racks durch abnehmbare Einlegeböden an der Rückwand
- Vier interne Steckdosen für den Betrieb von Laborgeräten wie Mini-Zentrifugen oder Vortex-Schüttlern ermöglichen das Ausführen mehrerer Arbeitsschritte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
- Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus unterbricht beim Öffnen der Frontscheibe die UV-Strahlung
- Große Fläche für stressfreies Arbeiten: Bietet viel Platz und die Möglichkeit, Tischgeräte unterzubringen, die VWR® PCR Workstation ermöglicht die Kombination mehrerer Arbeitsschritte ohne Ortswechsel und minimiert so das Risiko von Kreuzkontaminationen
Material: Gehäuse aus Edelstahl, Front- und Seitenwände aus 8 mm Makrolon® schützen effektiv vor UV-Strahlung.
Im Handbuch ist der für Ihr Land kompatible Stecker- und Steckdosentyp aufgelistet.
Zertifizierungen: TÜV-geprüft, zertifizierte Sicherheit; in Deutschland hergestellt.
Lieferumfang: Versand innerhalb DE komplett vormontiert.