(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamine, (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, (+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-Isopropanolamine, (+)-Isopropanolamine
218980010 218980050 218980250
ACRO218980010EA 71.4 CHF
ACRO218980010 ACRO218980050 ACRO218980250
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 19…21 °C
Dichte: 0.954 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064429
CAS-Nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O)