L(-)-Äpfelsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
8684.1 8684.2
ROTH8684.1EA 36.3 CHF
ROTH8684.1 ROTH8684.2
L(-)-Äpfelsäure
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
Dichte: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730