D(+)-Äpfelsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäureD(+)-Hydroxybernsteinsäure(R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäureD(+)-Acide maliqueD(+)-Äpfelsäure(R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46940-UEA 40 CHF
46940-U
D(+)-Äpfelsäure, Supelco®
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307