D(+)-Äpfelsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
8633.1 8633.2
ROTH8633.1EA 63 CHF
ROTH8633.1 ROTH8633.2
D(+)-Äpfelsäure
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307