D(+)-Äpfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäureD(+)-Hydroxybernsteinsäure(R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäureD(+)-Acide maliqueD(+)-Äpfelsäure(R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00763.0005EA 182 CHF
8.00763.0005 8.00763.9999
D(+)-Äpfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)