L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-Glutaminsäure(S)-(+)-2-AminoglutarsäureL(+)-α-AminoglutarsäureH-Glu-OHL(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäureL(+)-2-Aminoglutarsäure(S)-(+)-α-AminoglutarsäureL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure
0421-1KGEA 0 CHF
0421-1KG
L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5%, hochrein
L(+)-Glutaminsäure
Nicht tierische Aminosäure. Polar. Sauer.
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/2299827.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (wie Pb) = 0.002 %
Lead = 0.001 %
Loss on Drying = 0.1 %
Purity (Dried) 98.5 % - 101.5 %
Specific Rotation (Dried) 31.5 ° - 32.5 °