L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms: L(+)-2-Amino-1,4-butandisäureD(S)-(+)-AsparaginsäureH-Asp-OH(S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäureAsp
ICNA114060212EA 0 CHF
ICNA114060212
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845