D(-)-Glutaminsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
A14191.06
A14191.14
A14191.22
A14191.06EA
88.9
CHF
A14191.06
A14191.14
A14191.22
D(-)-Glutaminsäure ≥99%
D(-)-Glutaminsäure
Purity: 99+%
CAS No.: 6893-26-1
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 199° dec.
Beilstein Reference: 1723800
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063112
Formel:
C₅H₉NO₄ Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa) Melting Pt: 199 °C (dec.) Dichte: 1.533 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063112 CAS-Nummer: 6893-26-1 EINECS: 230-000-8 Merck Index: 14,4469 |