L(+)-Lithiumlactat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 142 CHF
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)-Lithiumlactat zS, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithiumlactat
Formel: C₃H₅LiO₃
MW: 96.01 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: 75
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065512
CAS-Nummer: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol