D(-)-Milchsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Gefahr
Synonyms: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
4003254.0250 4003254.1000
BACE4003254.0250EA 0 CHF
BACE4003254.0250 BACE4003254.1000
D(-)-Milchsäure
D(-)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00068313
CAS-Nummer: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2