L(+)-Cystein, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 64.7 CHF
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cystein, Millipore®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810