L(+)-Norleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Achtung
Synonyms: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
4007429.0005 4007429.0025
BACE4007429.0005EA 0 CHF
BACE4007429.0005 BACE4007429.0025
L(+)-Norleucin
L(+)-Norleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00064423
CAS-Nummer: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738