L-Arginin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
3145.1
3145.2
ROTH3145.1EA
25.1
CHF
ROTH3145.1
ROTH3145.2
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Melting Pt: 218 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064550 CAS-Nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |