L-Arginin Hydrochlorid ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: H-L-Arg-OH.HCl, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, (S)-(+)-Arginine HCl, H-Arg-OH·HCl, L-Arginine, hydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride, H-Arg-OH.HCl, L-Arg, L(+)-Arginine monohydrochloride, L(+)-Arginine hydrochloride
181003-1 181003-250 181003-50
181003-1EA 1200 CHF
181003-1 181003-250 181003-50
L-Arginin Hydrochlorid ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Millipore®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210,66 g/mol
Melting Pt: 218 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785