Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Achim S3, Jori
Lieferant: ELTEN
16321/36 16321/37 16321/38 16321/39 16321/40 16321/41 16321/42 16321/43 16321/44 16321/45 16321/46 16321/47 16321/48
114-8376EA 58.8 CHF
114-8376 114-8377 114-8378 114-8379 114-8380 114-8381 114-8382 114-8383 114-8384 114-8385 114-8386 114-8387 114-8388
Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Achim S3, Jori
Schuhe und Stiefel
Robuste knöchelhohe Stiefel aus widerstandsfähigem Rindleder, hautfreundlichem Innenfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, gepolstertem Kragen und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle New Basic (3,5 mm; öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, hitzebeständig bis zu 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Innenfutter
  • Futterkappentasche an der Ferse aus abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische weiche Fleece-Brandsohle
  • Spitzenschutz aus PU
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, SRC