L(+)-Arginin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyms: (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure(S)-(+)-ArgininH-L-Arg-OHL(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäureH-Arg-OH
PROOMM0568.00EA 2150 CHF
PROOMM0568.00
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 238 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785