L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyms: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 203 CHF
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, rein
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 238 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785