Pipettensystem für 96- und 384-Well-Platten, PLATEMASTER®
Lieferant: GILSON
F110761 F110762
631-1375EA 18883 CHF
631-1375 613-5913
Pipettensystem für 96- und 384-Well-Platten, PLATEMASTER®
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Dieses kompakte und ergonomische System mit einfacher Handhabung bietet eine akkurate Lösung für das Pipettieren mit hohem Durchsatz von 96- und 384-Well-Platten.
  • Hilft, wertvolle Zeit, Kosten und Ressourcen im Labor zu sparen
  • Für das Befüllen einer 96-Well-Platte sind weniger als 10 Sekunden erforderlich
  • Für das Befüllen einer 384-Well-Platte ist weniger als eine Minute erforderlich und es sind nur 4 Pipettierschritte notwendig
  • Im Vergleich zu gewöhnlichen Mehrkanalpipetten deutlich reduzierte Anzahl an Pipettierschritten zum Befüllen einer Mikroplatte erforderlich
  • Ohne Motor bzw. es ist kein Strom erforderlich, daher hohe Durchsatzleistung bei geräuschlosem Pipettieren
  • Geringeres Risiko menschlichen Versagens durch Ausschalten der Möglichkeit ausgelassener oder mehrfach besetzter Wells
  • Alle Enzymreaktionen oder zellbasierten Anwendungen können in den 96-Wells gleichzeitig gestartet und gestoppt werden
Durch den Einsatz der qualitativ hochwertigen PIPETMAN® -Spitzen wird ein Genauigkeits- und Präzisionsgrad, der einer 8- oder 12-Kanalpipette entspricht, mit nur einen einzigen Bewegung erreicht. Darüber hinaus wird das Risiko, ganze vertikale und horizontale Reihen doppelt zu pipettieren, vermieden.
Durch vielfältiges Zubehör wie Adapter zum Bestücken von 384-Well-Mikroplatten, Reagenzvorratsflaschen oder Proben-Heizblöcke kann der PLATMASTER® vollständig an zahlreiche Anwendungsbedürfnisse angepasst werden.
Empfohlene Betriebstemperatur: 20 bis 25 °C
Abmessungen (B x L x H): 300 x 450 x 400 mm
Gewicht: 16 kg