VWR®, Pipettenhalter, an die Wand montierbar
Lieferant: VWR Collection
612-5779EA 53.9 CHF
612-5779 612-5783
VWR®, Pipettenhalter, an die Wand montierbar
Pipettenständer
Der universelle Wandhalter aus robustem ABS hält zwei Einkanal- oder zwei Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beiden.
  • Kann nahezu alle gängigen Fabrikate sicher halten
  • An den oberen Teilen können Einsätze hinzugefügt oder entfernt werden, um die Anpassung an schmale oder breite Pipetten zu ermöglichen
  • Ermöglicht einhändige Entfernung oder Austausch von Pipetten
  • Pipetten werden in einer vertikalen Position gehalten, um eine Kontamination zu verhindern
  • Das Gerät ist nicht autoklavierbar, kann jedoch mit Seife/Wasser oder gängigen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
Dieser Pipettenhalter ist mit zwei Wandhalterungen ausgestattet, die je zwei Pipetten halten können. Er wird mit unterschiedlichen oder identischen unteren und oberen Teilen geliefert, die sich leicht in die korrekte Position bewegen. Die mehrfarbige Ausführung ermöglicht den Labors die farbliche Codierung der Pipettenhalter für eine einfachen Identifizierung oder der Anwender kann den Halter in den von ihm gewählten Farben individuell kombinieren.
Lieferumfang: Die mehrfarbige Ausführung umfasst: 6 untere Teile (2 × Blau, 2 × Grün, 2 × klar) und 6 obere Teile (2 × Blau, 2 × Grün, 1 × Violett, 1 × Gelb).
Die durchgängig violette Ausführung umfasst: 6 untere und 6 obere Teile (alle violett)