L(+)-Asparagin, wasserfrei ≥99,0%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid(S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid(S)-(+)-Asparagin
94341-100GEA 153 CHF
94341-100G
L(+)-Asparagin, wasserfrei ≥99,0%, hochrein
L(+)-Asparagin
Nicht tierische Aminosäure. Polar. Amid.
Formel: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 234…235 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064401
CAS-Nummer: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid (%) < 0,05
Feuchtigkeit (%) 0,5
Reinheit (getrocknete Basis) (%) 99,0
Sulfat (%) < 0,05