N-Acetyl-L-cystein
Lieferant: Molekula
Synonyms: (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäureAc-Cys-OH(R)-(+)-N-Acetylcystein
MOLE11557293-100GEA 0 CHF
MOLE11557293-100G MOLE11557293-500G
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
MW: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090