(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
L09427.06
L09427.14
L09427.06EA
93.1
CHF
L09427.06
L09427.14
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure 98%
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure
Purity: 99%
CAS No.: 29617-66-1
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4345
Melting Point: 4°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1720257
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00064205
Formel:
H₃CCHClCOOH MW: 108,52 g/mol Siedepunkt: 187 °C Melting Pt: 4 °C Dichte: 1.270 Flash-Pt: 107 °C (225 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064205 CAS-Nummer: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |