(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
254970050
254970010
ACRO254970050EA
132
CHF
ACRO254970050
ACRO254970010
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure 98%
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure
Formel:
H₃CCHClCOOH Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg) Melting Pt: 4 °C Dichte: 1,24 g/cm³ Flash-Pt: 107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064205 CAS-Nummer: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |