Nickelsulfat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Nickel(II)sulfat Hexahydrat
25895.294EA 237 CHF
25895.294
Nickelsulfat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
MW: 262,85 g/mol
Melting Pt: 840 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06541
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm